Läs mer
Etylmetylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10050160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10050160 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
11468253 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10355800 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10010130 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10487250 5 L Metallburk -
10102050 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10050160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/1450/15
 Begränsad artikel
I lager
C4H8O, CAS-nr-78-93-3, metyletylketon, metyletylketon, metylaceton, 2-butanon, metyletylketon, meetco, butanon, 3-butanon, etylmetylketon, etylmetylketon, 2,5L, 80 grader C, CHE18mol, färglös 28,37g, CHE18mol. ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-on, -87 grader C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt -87 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 80 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 L
Formel vikt 72,11 g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.