Läs mer
Etylmetylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Beskrivning
C4H8O, CAS-nr-78-93-3, metyletylketon, metyletylketon, metylaceton, 2-butanon, metyletylketon, meetco, butanon, 3-butanon, etylmetylketon, etylmetylketon, 2,5L, 80 grader C, CHE18mol, färglös 28,37g, CHE18mol. ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-on, -87 grader C, 11648
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -87°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 80°C |
| Förpackning | Metallburk |
| Kvantitet | 25 L |
| Formel vikt | 72.11g/mol |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Butanone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.