Description
C4H8O, CAS-nr-78-93-3, metyletylketon, metyletylketon, metylaceton, 2-butanon, metyletylketon, meetco, butanon, 3-butanon, etylmetylketon, etylmetylketon, 2,5L, 80 grader C, CHE18mol, färglös 28,37g, CHE18mol. ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-on, -87 grader C, 11648
Specifications
Spécification
| Smältpunkt | -87°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 80°C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 72.11g/mol |
| Fysisk form | Vätska |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Butanone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?