Läs mer
Etylmetylsulfid, 97 %
Produktkod. 11377875
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377875 25 g 25g
11387875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02859.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.12 SEK
    665.65 SEK / 25g
    Save 75.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-89-5 | C3H8S | 76,16 g/mol
Etylmetylsulfid används som en korrosionsinhibitor för zinkmetall som har breda tillämpningar som elektrodmaterial i batterier, offeranoder och metalliska beläggningar. Den används i blandningar utformade för att lukta naturgas och är gjord för att förbigå injektionssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylmetylsulfid används som en korrosionsinhibitor för zinkmetall som har breda tillämpningar som elektrodmaterial i batterier, offeranoder och metallbeläggningar. Den används i blandningar utformade för att lukta naturgas och är gjord för att förbigå injektionssystem.
Löslighet
Blandbar med alkoholer och oljor. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-89-5
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.16
MDL-nummer MFCD00009268
InChI-nyckel WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
PubChem CID 12230
IUPAC-namn metylsulfanyletan
LEDER CCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methyl sulfide
Smältpunkt -106°C
Densitet 0.841
Kokpunkt 66°C to 67°C
Flampunkt −15°C (5°F)
Odör Stench
Linjär formel CH3CH2SCH3
Brytningsindex 1.4392
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1696871
Löslighetsinformation Miscible with alcohols and oils. Immiscible with water.
Formel vikt 76.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.