Learn More
Etylmetylsulfid, 97 %
Product Code. 11387875
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11387875 100 g 100g
11377875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11387875 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02859.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Add to basket
CAS: 624-89-5 | C3H8S | 76,16 g/mol
Etylmetylsulfid används som en korrosionsinhibitor för zinkmetall som har breda tillämpningar som elektrodmaterial i batterier, offeranoder och metalliska beläggningar. Den används i blandningar utformade för att lukta naturgas och är gjord för att förbigå injektionssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylmetylsulfid används som en korrosionsinhibitor för zinkmetall som har breda tillämpningar som elektrodmaterial i batterier, offeranoder och metallbeläggningar. Den används i blandningar utformade för att lukta naturgas och är gjord för att förbigå injektionssystem.
Löslighet
Blandbar med alkoholer och oljor. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-89-5
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.16
MDL-nummer MFCD00009268
InChI-nyckel WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
PubChem CID 12230
IUPAC-namn metylsulfanyletan
LEDER CCSC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl methyl sulfide
Smältpunkt -106 °C
Densitet 0.841
Kokpunkt 66 °C till 67 °C
Flampunkt −15 °C (5 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3CH2SCH3
Brytningsindex 1.4392
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1696871
Löslighetsinformation Blandbar med alkoholer och oljor. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 76.16
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.