Läs mer
Etylmetylkarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10742402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10742402 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10742402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-40-8 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methylcarbamate
Namnnotering 99%
CAS 105-40-8
Kokpunkt 170.0°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Molekylformel C4H9NO2
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCOOC2H5
Brytningsindex 1.4180 to 1.4200
MDL-nummer MFCD00041924
Synonym ethyl methylcarbamate, n-methylurethane, n-methylurethan, ethyl-n-methylcarbamate, methylcarbamic acid, ethyl ester, n-methyl urethan, carbamic acid, methyl-, ethyl ester, methylurethane van, unii-1w34gcf5cs, ccris 2510
Löslighetsinformation Solubility in water: 6900g/L (16°C). Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-nyckel SURZCVYFPAXNGN-UHFFFAOYSA-N
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
LEDER CCOC(=O)NC
IUPAC-namn etyl-N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Kvantitet 5 g
Flampunkt 61°C
PubChem CID 7752
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl methylcarbamate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.