Läs mer
Etyl(metyltio)acetat, 98 %
Produktkod. 11445697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445697 25 g 25g
11438920 5 g 5g
11455697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24285.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 4455-13-4 | C5H10O2S | 134,193 g/mol
Etyl(metyltio)acetat används som intern standard vid analytisk bestämning av flyktiga svavelföreningar i portviner. Vidare används det som matsmaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl(metyltio)acetat används som intern standard vid analytisk bestämning av flyktiga svavelföreningar i portviner. Vidare används det som matsmaker.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4455-13-4
Molekylformel C5H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 134.193
MDL-nummer MFCD00009182
InChI-nyckel MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methylthio acetate, ethyl 2-methylthio acetate, acetic acid, methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methylthio-acetate, ethyl 2-methylsulfanyl acetate, unii-6148qqn25t, ethyl alpha-methylthio acetate, methylthio acetic acid ethyl ester, ethyl .alpha. methylthio acetate, methylsulfanyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 78199
IUPAC-namn etyl-2-metylsulfanylacetat
LEDER CCOC(=O)CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (methylthio)acetate
Densitet 1.06
Kokpunkt 176°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744999
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 134.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.