Läs mer
Ethyl Mycophenolate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Mycophenolate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Mycophenolate |
| CAS | 32483-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Mycophenolate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl Mycophenolate, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid ethyl ester, 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, ethyl ester, (E)-, Ethyl mycophenolate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-5-24-15(20)9-7-11(2)6-8-13-17(21)16-14(10-25-19(16)22)12(3)18(13)23-4/h6,21H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+ |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C |
| Visa mer |