Läs mer
Ethyl Mycophenolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Mycophenolate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-5-24-15(20)9-7-11(2)6-8-13-17(21)16-14(10-25-19(16)22)12(3)18(13)23-4/h6,21H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+ |
| Formel vikt | 348.1573 |