missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etylmyristat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-3586429 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10403365

Brand: Thermo Scientific Acros 385540250

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 124-06-1
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00008984
InChI-nyckel MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC-namn etyltetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl myristate
Smältpunkt 11.0°C to 12.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8610g/mL, 0.861
Kokpunkt 295.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)12COOCH2CH3
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6419
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 256.43
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid, Solidifying In The Cold
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.