Läs mer
Etylmyristat, TRC
Produktkod. 30384097
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30384097 1 g
1 options
Produktkod. 30384097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9251801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Molekylformel C18 H36 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn etylhexadecanoat
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Formel vikt 284.2715