Läs mer
Ethyl Myristate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecanoic acid ethyl ester |
| CAS | 124-06-1 |
| Molekylformel | C16 H32 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Tetradecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Myristic acid, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Ethyl myristate, Ethyl tetradecanoate, Nikkol BM, NSC 8917 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl tetradecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.42 |
| Formel vikt | 256.2402 |