missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl N-Benzyloxycarbonyl-3-[(2R)-piperidinyl)]-2(E)-propenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl N-Benzyloxycarbonyl-3-[(2R)-piperidinyl]-2(E)-propenoate |
| CAS | 160169-47-1 |
| Molekylformel | C18H23NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [R-(E)]-2-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propenyl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c1-2-22-17(20)12-11-16-10-6-7-13-19(16)18(21)23-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,11-12,16H,2,6-7,10,13-14H2,1H3/b12-11+/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2R)-2-[(E)-3-ethoxy-3-oxoprop-1-enyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vikt | 317.1627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?