missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl N-Cyanoethanimidoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl N-Cyanoethanimidoate |
| CAS | 1558-82-3 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-8-5(2)7-4-6/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=NC#N)C |
| IUPAC-namn | ethyl N-cyanoethanimidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?