Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate |
| Smältpunkt | 51°C to 55°C |
| Färg | White to Yellow |
| Flampunkt | >110°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | (C6H5)2C=NCH2COOCH2CH3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 267.32 |
| Visa mer |