Läs mer
Etyl N-hydroxyacetimidat, 97 %
Produktkod. 11404473
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404473 100 g 100g
11484463 5 g 5g
11494463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11006.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103,12 g/mol
Etyl-N-hydroxiacetimidat användes vid syntesen av O-acyl- och O-nitrofenylhydroxylaminer, hydroxamsyraetoxikarbonylhydrazider och etyl O-(2,4-dinitrofenyl)acetohydroxamat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-N-hydroxiacetimidat användes vid syntes av
O-acyl- och O-nitrofenylhydroxylaminer, hydroxamsyraetoxikarbonylhydrazider och etyl O-(2,4-dinitrofenyl)acetohydroxamat.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10576-12-2
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00002114,MFCD00002114
InChI-nyckel QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC-namn etyl (lZ)-N-hydroxietanimidat
LEDER CCO\C(C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Smältpunkt 23 °C till 25 °C
Kokpunkt 55 °C till 58 °C (6 mmHg)
Flampunkt 77 °C (171 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 100 g
Beilstein 1700260
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryt ner i vatten.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.