Läs mer
Etyl-n-metylmalonamid, TRC
Produktkod. 30180163
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180163 250 mg
30179954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE932520250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71510-95-7
Molekylformel C6H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 145.16
LEDER CCOC(=O)CC(=O)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-n-methyl malonamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-5(8)7-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formel vikt 145.0739