Läs mer
Ethyl N,N-dimethyloxamate, 98%
Produktkod. 11392786
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392786 25 g 25g
11382786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08923.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16703-52-9 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16703-52-9
Molekylformel C6H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 145.158
MDL-nummer MFCD00015153
InChI-nyckel HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n,n-dimethyloxamate, ethyl nn-dimethyloxamate, n,n-dimethyl ethyl oxamate, ethyl 2-dimethylamino-2-oxoacetate, acetic acid, dimethylamino oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylcarbamoyl formate, oxamic acid, dimethyl-, ethyl ester, acetic acid, 2-dimethylamino-2-oxo-, ethyl ester, ethyl dimethylamino oxoacetate, aethyl-dimethyloxamat
PubChem CID 85553
IUPAC-namn etyl-2-(dimetylamino)-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N,N-dimethyloxamate
Densitet 1.068
Kokpunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906209
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.