Läs mer
Etyl N-fenylformimidat, 97 %
Produktkod. 11360428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360428 5 g 5g
11350428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043788.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6780-49-0 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6780-49-0
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00043655
InChI-nyckel DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
PubChem CID 111236
IUPAC-namn etyl-N-fenylmetanimidat
LEDER CCOC=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N-phenylformimidate
Färg Färglös
Kokpunkt 101 °C till 102 °C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 149.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.