Läs mer
Ethyl N-phenylformimidate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773251 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10773251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N-phenylformimidate
Namnnotering 99%
CAS 6780-49-0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 112.0°C to 114.0°C (33.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H11NO
Brytningsindex 1.5260 to 1.5280
MDL-nummer MFCD00043655
Kvantitet 25 g
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
InChI-nyckel DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC=NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn ethyl N-phenylcarboximidate
Molekylvikt (g/mol) 149.19
PubChem CID 111236
Formel vikt 149.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl N-phenylformimidate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.