Läs mer
Etyl N-piperazinkarboxylat, 99 %
Produktkod. 10463045 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10463045 250 g 250g
10205110 25 g 25g
10316510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10463045 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118872500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-43-4
Molekylformel C7H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00005964
InChI-nyckel LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
PubChem CID 8431
IUPAC-namn etylpiperazin-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N-piperazinecarboxylate
Färg Gult
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 273 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4760 till 1,478
Kvantitet 250 g
Beilstein 23, II, 9
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig
Formel vikt 158.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.