Läs mer
Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester) |
| CAS | 187728-85-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H31 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate, Nateglinide Imp. G (EP), Nateglinide Ethyl Ester, Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate, Nateglinide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-21(24)19(14-16-8-6-5-7-9-16)22-20(23)18-12-10-17(11-13-18)15(2)3/h5-9,15,17-19H,4,10-14H2,1-3H3,(H,22,23)/t17-,18-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoate |
| Visa mer |