Läs mer
Ethyl nicotinate, 99%
Produktkod. p-7043871
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312066 100 g 100g
11322066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03215.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 614-18-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Etylnikotinat används för hudvårdande kosmetika. Det används huvudsakligen inom medicin som en lokal vasodilator i en koncentration av 1 till 2 % i krämer, salvor och pomader. Det används för behandling av stukningar, skiftnycklar, muskelsmärtor och tendinit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylnikotinat används för hudvårdande kosmetika. Det används huvudsakligen inom medicin som en lokal vasodilator i en koncentration av 1 till 2 % i krämer, salvor och pomader. Det används för behandling av stukningar, skiftnycklar, muskelsmärtor och tendinit.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-18-6
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00006389
InChI-nyckel XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nicotinate, ethyl nicotinoate, nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylnicotinate, nicotinic acid, ethyl ester, mucotherm, nicaethan, nikethan
PubChem CID 69188
IUPAC-namn etylpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl nicotinate
Smältpunkt 8°C to 9°C
Densitet 1.107
Kokpunkt 223°C to 224°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 100 g
Beilstein 122937
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl nicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl nicotinate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.