Läs mer
Ethyl Nicotinate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Nicotinate-d4 |
| CAS | 66148-16-1 |
| Molekylformel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid, ethyl ester, 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid ethyl ester, Tetradeuterionicotinic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate-2,4,5,6-d4, Ethyl nicotinate-d4, Ethyl nicotinate-2,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0884 |