Läs mer
Ethyl Nicotinate, Mikromol™
Produktkod. 17940476
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17940476 250 mg
1 options
Produktkod. 17940476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1756.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl Nicotinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Nicotinate
CAS 614-18-6
Analyt- eller komponentnamn Ethyl Nicotinate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, Nicotinic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-(Ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Carbethoxypyridine, Ba 2673, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, Ignicut, Ignocut, Mucotherm, NSC 8872, Nicaethan, Nikethan, Nikithan, beta-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn ethyl pyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.0633 g/mol