Läs mer
Ethyl Nicotinate, TRC
Produktkod. 30370312
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30370312 250 g
1 options
Produktkod. 30370312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925125250G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Nicotinate
CAS 614-18-6
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 250 g
Synonym Ethyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, Nicotinic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-(Ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Carbethoxypyridine, Ba 2673, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, Ignicut, Ignocut, Mucotherm, NSC 8872, Nicaethan, Nikethan, Nikithan, β-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn ethyl pyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633