Läs mer
Ethyl nitroacetate, 97%
Produktkod. 11447077
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447077 100 g 100g
11468930 1 g 1g
11427077 5 g 5g
11437077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11447077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14433.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-35-7 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Etylnitroacetat har använts vid syntes avγ -oxosyror via Michael additionsreaktion medα ,β -omättade ketoner, funktionalisering av C4-position på pyrimidin och C6-position på 2-deoxiguanosin för att producera nya nukleosider, lättsyntes avα ,α -diisobutylglycin, syntes av DL-4,4-difluoroglutaminsyra. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av osubstituerade aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylnitroacetat har använts vid syntes avγ -oxosyror via Michael additionsreaktion medα ,β -omättade ketoner, funktionalisering av C4-position på pyrimidin och C6-position på 2′ -deoxyguanosin för att producera nya nukleosider, lätt syntes avα ,α -diisobutylglycin, syntes av DL-4,4-difluoroglutaminsyra. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av osubstituerade aminosyror.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-35-7
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.103
MDL-nummer MFCD00007403
InChI-nyckel FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
PubChem CID 69379
IUPAC-namn etyl-2-nitroacetat
LEDER CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl nitroacetate
Densitet 1.202
Kokpunkt 93°C to 95°C (10 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Odör Weak
Linjär formel O2NCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 100 g
Beilstein 1210027
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 133.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.