Läs mer
Ethyl Nitroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Nitroacetate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 133.0375 |