Läs mer
Ethyl nonanoate, 97%
Produktkod. 11451227
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451227 100 mL 100ml
11461227 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24190.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-29-5 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-29-5
Molekylformel C11H22O2
Molekylvikt (g/mol) 186.30
MDL-nummer MFCD00009570
InChI-nyckel BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pelargonate, nonanoic acid, ethyl ester, ethyl nonylate, wine ether, nonanoic acid ethyl ester, natural, ethyl n-nonanoate, unii-ksh683s98j, fema no. 2447, pelargonic acid ethyl ester
PubChem CID 31251
ChEBI CHEBI:87501
IUPAC-namn etylnonanoat
LEDER CCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl nonanoate
Smältpunkt -44°C
Densitet 0.866
Kokpunkt 227°C to 229°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Odör Pleasant
Linjär formel CH3(CH2)7CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1759169
Merck Index 14,3838
Formel vikt 186.3
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.