Läs mer
Ethyl Nonanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoic acid ethyl ester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 186.162 |