Läs mer
Etylo-toluat, 98+%
Produktkod. 11390124
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390124 100 g 100g
11380124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00598.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 87-24-1 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-24-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00009112
InChI-nyckel SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
PubChem CID 66598
IUPAC-namn etyl-2-metylbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl o-toluate
Densitet 1.033
Kokpunkt 227 °C
Flampunkt 91 °C (195 °F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 100 g
Beilstein 2042517
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.