Läs mer
Ethyl Octanoate-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl octanoate-d15 |
| CAS | 1219798-38-5 |
| Molekylformel | C10 2H15 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.36 |
| Formel vikt | 187.2405 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |