Läs mer
Etyloktanoat, TRC
Produktkod. 30385506
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385506 25 mL
30382657 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92531525ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-32-1
Molekylformel C10 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 172.26
Synonym Octanoic acid-ethyl ester, Octanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Caprylic acid ethyl ester, Et caprylate, Ethyl caprylate, Ethyl n-octanoate, Ethyl octanoate, NSC 8898
IUPAC-namn Etyloktanoat
LEDER CCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caprylic acid ethyl ester
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Formel vikt 172.1463