Läs mer
Etyloleat, 98 %, blandning av homologa fettsyreester
Produktkod. 10578322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10578322 250 g Glasflaska 250g
10627191 1 kg Glasflaska 1kg
11964961 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.08 SEK
    423.65 SEK / 250g
    Save 70.43 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-62-6
Molekylformel C20H38O2
Molekylvikt (g/mol) 310.51
InChI-nyckel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC-namn etyl-(Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oleate
Aciditet 0,5 mg KOH/g max.
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 190,0 °C till 210,0 °C (7,0 mmHg)
Flampunkt 160 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 60 % min. (oleinsyra) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Brytningsindex 1,4490 till 1,4530
Kvantitet 250 g
Förtvålningsvärde 177 till 188 mg KOH/g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 310.51
Procent renhet 98%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.