Läs mer
Ethyl oleate, 98%, mixture of homologeous fatty acid esters
Produktkod. 10627191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 10627191
Brand: Thermo Scientific Acros 410290010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-62-6
Molekylformel C20H38O2
Molekylvikt (g/mol) 310.51
InChI-nyckel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC-namn etyl-(Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oleate
Aciditet 0.5mg KOH/g max.
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 160°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 60% min. (oleic acid) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Brytningsindex 1.4490 to 1.4530
Kvantitet 1 kg
Förtvålningsvärde 177 to 188mg KOH/g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 310.51
Procent renhet 98%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.