Läs mer
Etyloleat, rent, för förtvålning, Fisher Chemical
Produktkod. 10786091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786091 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 10786091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/1460/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 111-62-6
Smältpunkt 10°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 210°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C20H38O2
MDL-nummer 9579
Kvantitet 500 mL
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
InChI-nyckel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn etyl-(Z)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 310.522
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Formel vikt 310.52g/mol
Fysisk form Vätska