Läs mer
Etyloleat, teknik. 70 %
Produktkod. 11447467
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447467 5000 g 5000g
11437467 250 g 250g
11427467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15601.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310,522 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-62-6
Molekylformel C20H38O2
Molekylvikt (g/mol) 310.522
MDL-nummer MFCD00009579
InChI-nyckel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC-namn etyl-(Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oleate
Smältpunkt -32 °C
Densitet 0.87
Kokpunkt 205 °C till 208 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1727318
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 310.53
Procent renhet 70%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.