Läs mer
Etyloleat, TRC
Produktkod. 17909554
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17909554 50 mg
17959554 1 g
17958124 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17909554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92532550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-62-6
Molekylformel C20 H38 O2
Molekylvikt (g/mol) 310.51
Synonym Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn etyl (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Oleate
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Formel vikt 310.2872
Procent renhet >95%