Läs mer
Ethyl Olivetolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Olivetolate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O4/c1-3-5-6-7-10-8-11(15)9-12(16)13(10)14(17)18-4-2/h8-9,15-16H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 252.1362 |