Läs mer
Ethyl Orange sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405169
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405169 100 g 100g
15415169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62863.22
Request Bulk or Custom Format
Indikator: pH 3,0 (röd) till pH 4,5 (gul)
Indikator: pH 3,0 (röd) till pH 4,5 (gul)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62758-12-7
Molekylformel C16H18N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 355.388
MDL-nummer MFCD00007503
InChI-nyckel YZORUOZKRBVLEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Diethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23676309
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dietylamino)fenyl]diazenyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Orange sodium salt
Beilstein 3821641
Formel vikt 355.39
Färg Orange
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.