Läs mer
Ethyl oxalyl chloride, 98%
Produktkod. 11447616
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11447616
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14653.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Etyloxalylklorid används i syntesen av 2-oxo-3-alkenestrar och alfa-ketoester i bra utbyte. Det fungerar som en reaktant vid framställning av oxioxalamidderivat som en epoxidhydrolasinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyloxalylklorid används vid syntes av 2-oxo-3-alkenestrar och alfa-ketoester med bra utbyte. Det fungerar som en reaktant vid framställning av oxioxalamidderivat som en epoxidhydrolasinhibitor.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4755-77-5
Molekylformel C4H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 136.531
MDL-nummer MFCD00000706
InChI-nyckel OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC-namn etyl-2-klor-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oxalyl chloride
Densitet 1.226
Kokpunkt 134°C to 135°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Linjär formel ClCOCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 506725
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 136.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.