Läs mer
Ethyl oxalyl monochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007590
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007590 500 g 500g
30992408 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31007590 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD120908500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oxalyl monochloride
CAS 4755-77-5
Molekylformel C4H5ClO3
MDL-nummer MFCD00000706
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(C(Cl)=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 136.53
Procent renhet 98%