Läs mer
Etyloxamat, 99 %
Produktkod. 10549600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10549600 25 g Glasflaska 25g
10209853 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118790250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 617-36-7 | C4H7NR3 | 117,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-36-7
MDL-nummer MFCD00008005
InChI-nyckel RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxamate, ethyl carbamoylformate, oxamic acid ethyl ester, ethyl amino oxo acetate, oxamethane, acetic acid, aminooxo-, ethyl ester, ethoxalamide, oxamidic acid ethyl ester, ethoxy carbonyl formamide, oxalic acid, monoethyl ester amide
PubChem CID 69238
IUPAC-namn etyl-2-amino-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl oxamate
Smältpunkt 112°C to 115°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7NO3
Linjär formel H2NCOCO2C2H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 544
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Molekylvikt (g/mol) 117.1
Formel vikt 117.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.