Läs mer
Etyl-p-aminobensoat, 99,90 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475411 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11475411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215796780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    1647.49 SEK / 100g
    Save 82.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Analysprocentintervall 0.999
Molekylformel C9H11NO2
MDL-nummer MFCD00007892
Kvantitet 100 g
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI-nyckel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-namn etyl-4-aminobensoat
Molekylvikt (g/mol) 165.19
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vikt 165.2
Fysisk form Kristallin