Läs mer
Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose |
| CAS | 78216-92-9 |
| Molekylformel | C15 H21 N O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(D-Mannopyranosylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl p-Aminobenzoate-N-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO7/c1-2-22-15(21)8-3-5-9(6-4-8)16-14-13(20)12(19)11(18)10(7-17)23-14/h3-6,10-14,16-20H,2,7H2,1H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(NC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[[(3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.33 |
| Formel vikt | 327.1318 |