Läs mer
Etyl-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400528
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11400528 50 g 50g
11410528 250 g 250g
11490518 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11400528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24658.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
Etyl-p-toluensulfonat användes för att utveckla en extraktionsmetod för metyl- och etylestrar av olika sulfonsyror i aktiva farmaceutiska ingredienser med användning av fastfasmikroextraktion kopplad till GC/MS i det valda jonövervakningsläget. Den användes i en studie för att utveckla en snabb och noggrann metod för bestämning av rester av några vanliga alkyleringsmedel som används vid läkemedelssyntes genom in situ-derivatisering-headspace-gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-p-toluensulfonat användes för att utveckla en extraktionsmetod för metyl- och etylestrar av olika sulfonsyror i aktiva farmaceutiska ingredienser med hjälp av fastfasmikroextraktion kopplad till GC/MS i det valda jonövervakningsläget. Den användes i en studie för att utveckla en snabb och noggrann metod för bestämning av rester av några vanliga alkyleringsmedel som används vid läkemedelssyntes genom in situ-derivatisering-headspace-gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-40-0
Molekylformel C9H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 200.252
MDL-nummer MFCD00009100
InChI-nyckel VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC-namn etyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 29°C to 34°C
Densitet 1.17
Kokpunkt 221°C
Flampunkt 157°C (314°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 611213
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3858
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.26
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl p-toluene sulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.