Läs mer
Etyl-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490518
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490518 1000 g 1000g
11400528 50 g 50g
11410528 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24658.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
Etyl-p-toluensulfonat användes för att utveckla en extraktionsmetod för metyl- och etylestrar av olika sulfonsyror i aktiva farmaceutiska ingredienser med användning av fastfasmikroextraktion kopplad till GC/MS i det valda jonövervakningsläget. Den användes i en studie för att utveckla en snabb och noggrann metod för bestämning av rester av några vanliga alkyleringsmedel som används vid läkemedelssyntes genom in situ-derivatisering-headspace-gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-p-toluensulfonat användes för att utveckla en extraktionsmetod för metyl- och etylestrar av olika sulfonsyror i aktiva farmaceutiska ingredienser med hjälp av fastfasmikroextraktion kopplad till GC/MS i det valda jonövervakningsläget. Den användes i en studie för att utveckla en snabb och noggrann metod för bestämning av rester av några vanliga alkyleringsmedel som används vid läkemedelssyntes genom in situ-derivatisering-headspace-gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-40-0
Molekylformel C9H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 200.252
MDL-nummer MFCD00009100
InChI-nyckel VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC-namn etyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 29°C to 34°C
Densitet 1.17
Kokpunkt 221°C
Flampunkt 157°C (314°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 611213
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3858
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.