Läs mer
Etyl-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10740595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10740595 50 g Glasflaska 50g
10478100 250 g Glasflaska 250g
10756011 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10740595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147230500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-40-0
Molekylformel C9H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 200.25
MDL-nummer MFCD00009100
InChI-nyckel VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC-namn etyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 32.0°C to 34.0°C
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.1740g/mL, 1.174
Kokpunkt 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 157°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SO3C2H5
Brytningsindex 1.5100 to 1.5120
Kvantitet 50 g
Beilstein 11, 99
Merck Index 15, 3907
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formel vikt 200.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.