Läs mer
Etylpalmitat, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30459793
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459793 1 ml
1 options
Produktkod. 30459793 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMFAE14511LA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Etylpalmitat, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Analyt- eller komponentnamn Ethylpalmitate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H36 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Ethyl Palmitate, Hexadecanoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn etylhexadecanoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 284,2715 g/mol