Läs mer
Etylpalmitat, 97 %
Beskrivning
Etylpalmitat fungerar som ett smörjmedel på hudens ytor för att få ett mjukt och lent utseende. Det ökar cytosolisk Ca 2+ koncentration vilket leder till bukspottkörtelskada på acinära celler på grund av överdriven konsumtion av etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylpalmitat fungerar som ett smörjmedel på hudens ytor för att få ett mjukt och lent utseende. Det ökar cytosolisk Ca 2+ koncentration vilket leder till bukspottkörtelskada på acinära celler på grund av överdriven konsumtion av etanol.
Löslighet
Blandbar med etanol, dimetylsulfoxid, kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl palmitate |
| Smältpunkt | 22 °C till 26 °C |
| Densitet | 0.857 |
| Kokpunkt | 192 °C till 193 °C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 178 °C (352 °F) |
| Brytningsindex | 1.4395 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1782663 |
| Löslighetsinformation | Blandas med etanol, dimetylsulfoxid, kloroform och etylacetat. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 284.48 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.